Merck
288810
Sigma-Aldrich
3-メトキシフェニルアセトン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288810-VAR:
288810-BULK:
288810-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)