Merck
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
別名:
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(Cl)CH2OH
CAS番号:
分子量:
94.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]19/D +17.5°, neat
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI Key
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296708-250MG:4548173347585
296708-BULK:
296708-1G:4548173347592
296708-VAR:
296708-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)