Merck
308390
Sigma-Aldrich
モリブデン酸カリウム
98%
別名:
二カリウムモリブデート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2MoO4
CAS番号:
分子量:
238.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
InChI Key
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308390-BULK:
308390-5G:
308390-VAR:
308390-500G:4548174013595
308390-100G:4548174013588
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)