Merck
30953
Sigma-Aldrich
15-(Boc-amino)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
purum, ≥97.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H31NO8
CAS番号:
分子量:
365.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Boc
amine
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI Key
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30953-BULK:
30953-VAR:
30953-500MG:
30953-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
PEG修飾のツールとなる二官能性エチレングリコールビルディングブロック類をはじめ、ホモ/ヘテロ2官能性PEG、一官能性メトキシPEGなど、多数のPEG関連化合物を販売しております。