Merck
326453
Sigma-Aldrich
powder (spheroidal), 10-25 μm, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder (spheroidal)
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
粒径
10-25 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
銅粉末は、電解および非電解法により製造できる金属系粉末です。これらのプロセスには、スプレー熱分解、還元剤の存在下での化学的還元、ソルボサーマル法および湿式製錬法、および微粒子化などがあります。
アプリケーション
銅(Cu)系粉末は、幅広い産業用途に使用できます。その電気特性と熱特性により、電子機器や電気機器の開発に役立ちます。また、自己潤滑ベアリング、ろう付け、機械的メッキ、および冷間はんだ付けにも使用できます。
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
326453-BULK:
326453-VAR:
326453-250G:4548173937403
326453-1KG:4548173937397
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
銅 nanopowder, 60-80 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774103
銅 nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
774081
銅 powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF59752334
銅 powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
GF32528145
銅 powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Influence of the Shape of Copper Powder Particles on the Crystal Structure and Some Decisive Characteristics of the Metal Powders
AvramoviC L, et al.
Metals, 9(1), 56-56 (2019)
R Squitti et al.
Neurology, 67(1), 76-82 (2006-07-13)
To assess whether serum copper in Alzheimer disease (AD) correlates with cognitive scores, beta-amyloid, and other CSF markers of neurodegeneration. The authors studied copper, ceruloplasmin, total peroxide, and antioxidants levels (TRAP) in serum; beta-amyloid in plasma; and copper, beta-amyloid, h-tau
Seiko Ishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(48), 19507-19512 (2013-11-13)
Copper is an essential trace element, the imbalances of which are associated with various pathological conditions, including cancer, albeit via largely undefined molecular and cellular mechanisms. Here we provide evidence that levels of bioavailable copper modulate tumor growth. Chronic exposure
Magnus Andersson et al.
Nature structural & molecular biology, 21(1), 43-48 (2013-12-10)
Heavy metals in cells are typically regulated by PIB-type ATPases. The first structure of the class, a Cu(+)-ATPase from Legionella pneumophila (LpCopA), outlined a copper transport pathway across the membrane, which was inferred to be occluded. Here we show by
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.