Merck
1.02703
Supelco
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
別名:
Copper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141711
EC Index Number:
231-159-6
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (complexometric)
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
密度
8.96 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1290 kg/m3
微量陽イオン
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2