アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
134-135 °C (lit.)
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)CCP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C42H42P4/c1-7-19-37(20-8-1)44(38-21-9-2-10-22-38)34-31-43(32-35-45(39-23-11-3-12-24-39)40-25-13-4-14-26-40)33-36-46(41-27-15-5-16-28-41)42-29-17-6-18-30-42/h1-30H,31-36H2
InChI Key
TVLNGWSWPKIYAO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327697-VAR:
327697-1G:
327697-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック