アッセイ
95%
溶解性
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES記法
O.[O-][n+]1ccccc1S[Na]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
InChI Key
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
329061-BULK:
329061-1G:
329061-5G:
329061-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック