Merck
333301
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-indoleacetic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
205 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(O)=O
InChI
1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Methyl-3-indoleacetic acid is a common plant growth hormone. Relative activity of 2-methyl-3-indoleacetic acid in promoting growth (elongation) in plant cells was evaluated.
アプリケーション
  • N-メチル-N-[[(ニトロフェニル)スルホニル]オキシ]インドールアセトアミド誘導体の調製のための反応剤
  • インドメタシンの類似体および誘導体の調製のための反応剤
  • ジアゾメタンを使用するカップリング反応の反応剤
  • 抗うつ剤/抗痙攣薬としての(メチルインドリル)メチルトリアゾールチオンおよび(メチルインドリル)メチルチアジアゾリルアミンの調製のための反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
333301-5G:
333301-25G:
333301-BULK:
333301-500G:
333301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
On the Mechanism of Action of Growth Regulators.
R M Muir et al.
Plant physiology, 28(2), 218-232 (1953-04-01)
Advances in the catalytic production of valuable levulinic acid derivatives.
Zhang J, et al.
ChemCatChem, 4(9), 1230-1237 (2012)
Zi-Ao Huang et al.
Electrophoresis, 41(3-4), 183-193 (2019-12-19)
In this paper, the development of a simple dilute-and-shoot method for quantifying urinary creatinine by CE-ESI-MS was described. The creatinine analysis time was about 7 min/sample by conventional single injection (SI) method and can be significantly reduced to less than 2 min/sample