Merck
349852
Sigma-Aldrich
[3-(エトキシカルボニル)プロピル]トリフェニルホスホニウムブロミド
97%
別名:
NSC 269919
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
457.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-167 °C (lit.)
官能基
ester
phosphine
SMILES記法
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Wittig反応を経由する抗高コレステロール血症薬エゼチミブの不斉合成
  • Wittig反応
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide can be used:
  • As a reactant in the synthesis of spirocyclic GPR119 agonists.
  • In the synthesis of cyclic acetal intermediate of azadirachtin, a terpenoid found in the neem tree Azadirachta indica.
  • To prepare a catechin metabolite named 5-(3,4,5-trihydroxyphenyl)valeric acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
349852-VAR:
349852-BULK:
349852-5KG:
349852-5G:
349852-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibitory activity of catechin metabolites produced by intestinal microbiota on proliferation of HeLa cells
Hara-Terawaki A, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 40(8), 1331-1335 (2017)
Synthetic studies of azadirachtin. Synthesis of the cyclic acetal intermediate in the naturally occurring form
Nishikimi Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(14), 3354-3359 (1989)
Design and synthesis of novel and potent GPR119 agonists with a spirocyclic structure
Harada K, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28(7), 1228-1233 (2018)