Merck
357960
Sigma-Aldrich
1-Isoquinolinyl phenyl ketone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11NO
CAS番号:
分子量:
233.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
76-79 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
InChI Key
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Isoquinolinyl phenyl ketone (iquinpk) reacts with ReCl3(MeCN)(PPh3)] complex to give [ReCl3(N-O)(PPh3)]. It also reacts with the [ReOBr3(PPh3)2] complex in acetone to yield novel complex, [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
アプリケーション
1-Isoquinolinyl phenyl ketone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
357960-BULK:
357960-1G:
357960-VAR:
357960-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nucleophilic addition of water to 1-isoquinolinyl phenyl ketone. The synthesis, spectroscopic investigation, crystal and molecular structure and DFT calculations of [ReOBr2(iquinpk-OH)(PPh3)].
Machura,B, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 12(8), 789-792 (2009)
Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray structure and DFT calculations of rhenium (III) complex with 1-isoquinolinyl phenyl ketone.
Machura B, et al.
Polyhedron, 27(6), 1739-1746 (2008)