Merck
372102
Sigma-Aldrich
4-ドデシルフェノール, 異性体混合物
別名:
Dodecylphenol, n-Dodecylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H25C6H4OH
CAS番号:
分子量:
262.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
viscous liquid
フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
310-335 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C18H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16,19H,2-12H2,1H3
InChI Key
KJWMCPYEODZESQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
詳細
4-ドデシルフェノールは芳香族アルコールです。 4-ドデシルフェノールへの曝露の影響が、脾臓細胞特異的サイトカインであるIFN-γおよびIL-4の産生によるものか評価されました。
アプリケーション
4-ドデシルフェノールは、重要な有機腐食防止剤であるポリアニリン/ 4-ドデシルフェノール複合体の調製での使用に適しています。 高分子ナノロッドの調製での使用に適しています。
アミン硬化剤を用いる環状脂肪族エポキシハイブリッドの合成用修飾剤
新規シアナートエステルホモポリマーおよびコポリマーの熱挙動および熱機械的挙動の研究に用いる触媒
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
372102-VAR:
372102-1L:
372102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Effects of various chemicals including endocrine disruptors and analogs on the secretion of Th1 and Th2 cytokines from anti CD3-stimulated mouse spleen cells.
Yano K, et al.
Journal of Health Science, 49(3), 195-204 (2003)
Hollow Inorganic Nanospheres and Nanotubes with Tunable Wall Thicknesses by Atomic Layer Deposition on Self-Assembled Polymeric Templates.
Ras RHA, et al.
Advanced Materials, 19(1), 102-106 (2007)
Undoped polyaniline-surfactant complex for corrosion prevention.
Liu L-M and Levon K.
Journal of Applied Polymer Science, 73(14), 2849-2856 (1999)
Gabino Bolívar-Subirats et al.
Environmental science and pollution research international, 27(33), 41314-41325 (2020-07-18)
The aim of this study was to develop a high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)-based method for the multiresidue analysis of 21 plastic additives in river water. Analysed compounds included phthalates, benzophenone, bisphenol A and long- and short-chain alkylphenols (APs)
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the