Merck
374199
Sigma-Aldrich
1-オクタンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7SO2Cl
CAS番号:
分子量:
212.74
Beilstein:
1763921
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
InChI Key
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374199-BULK:
374199-5ML:
374199-VAR:
374199-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4260-4268 (2009-05-22)
Anionic and cationic alkyl-chain effects on the self-aggregation of both neat and aqueous solutions of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonate salts ([C(n)H(2n+1)mim][C(m)H(2m+1)SO(3)]; n = 8, 10 or 12; m = 1 and n = 4 or 8; m = 4 or 8) have