アッセイ
99%
形状
crystalline
テクニック
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
詳細
エチルビオロゲンジブロミドは、1,1-ジエチル-4,4-ビピリジニウムジブロミドとして知られています。
アプリケーション
エチルビオロゲンジブロミドは、高速液体クロマトグラフィーを使用した血清中のパラコートおよびダイクウォトの分析で内部標準として使用されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
384097-5G:
384097-1G:
384097-VAR:
384097-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)