Merck
384100
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diperchlorate
98%
別名:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Cl2N2O8
CAS番号:
分子量:
413.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 2.5%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2ClHO4/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;2*2-1(3,4)5/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI Key
HTNDMKDAPWJPEX-UHFFFAOYSA-L
詳細
Ethyl viologen diperchlorate (EV (ClO4)2) in PEO matrix may be a good option for making viologen based eletrochromic device for testing purposes as it contains EV2+, that is a good electron acceptor and perchlorate ion which serves as electrolyte. It is used for fabricating electrochromic devices.
アプリケーション
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
384100-BULK:
384100-5G:
384100-1G:
384100-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Mishra S, et al.
Opt. Mater., 66, 65-71 (2017)