Merck
386553
Sigma-Aldrich
トリオクチルアルミニウム 溶液
25 wt. % in hexanes
別名:
Trioctylalane, トリ-n-octylaluminum, トリ-n-オクチルアルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]3Al
CAS番号:
分子量:
366.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
25 wt. % in hexanes
密度
0.701 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
InChI Key
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
トリオクチルアルミニウム溶液は、アルキル化、還元、金属化反応などのさまざまな反応のための有機合成における試薬として一般的に使用される有機アルミニウム化合物です。オレフィン重合反応の助触媒としてもよく使用されます。
アプリケーション
トリオクチルアルミニウム溶液(ヘキサン中25 wt. %)は、逐次アニオン重合反応による両親媒性ブロック共重合体の合成における試薬として使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
386553-100ML:4548173142289
386553-BULK:
386553-VAR:
386553-500ML:4548173142296
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymer Bull., 15, 127-127 (1986)
Dominic Diether et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(6), 2004-2013 (2020-01-29)
The reaction of 2-(6-methyl-2-pyridyl)-1,1-diphenyl-ethanol [HONCH3] with Ln(AlMe4)3 (Ln = La, Nd, Y) via a deprotonation/C-H-bond activation sequence gave complexes [ONCH2]Ln(AlMe3)2(AlMe4) (Ln = La, Nd, Y) bearing the dianionic tridentate ligand [ONCH2]. In contrast, the reactions involving the smaller rare-earth metals
Dane Christie et al.
ACS central science, 4(4), 504-511 (2018-05-04)
Nanoscale compositional heterogeneity in block copolymers can impart synergistic property combinations, such as stiffness and toughness. However, until now, there has been no experimental method to locally probe the dynamics at a specific location within these structured materials. Here, this