グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 81.3 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
密度
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
449601-VAR:
449601-25G-PW:
449601-25G:
449601-5G:4548173964652
449601-BULK:
449601-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)