Merck
210072
Sigma-Aldrich
臭化アルミニウム
powder and chunks, ≥98%
別名:
Aluminium(III) bromide, Aluminum tribromide, Tribromoaluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlBr3
CAS番号:
分子量:
266.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥98%
フォーム:
powder and chunks
溶解性:
benzene: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
蒸気圧
1 mmHg ( 81.3 °C)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
bp
255 °C/1 atm (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
溶解性
benzene: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
密度
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • AlBr(3)-Promoted stereoselective anti-hydroarylation of the acetylene bond in 3-arylpropynenitriles by electron-rich arenes: synthesis of 3,3-diarylpropenenitriles.:この研究では、アセチレン結合の立体選択的なantiヒドロアリール化における臭化アルミニウムの効果的な使用を示し、医薬品および材料科学の用途に不可欠な複雑な有機分子の合成におけるその有用性を強調しています(Gorbunova et al., 2021)。
  • Condensation of 2-naphthol and naphthalenediols with o-dichlorobenzene in the presence of aluminum halides.:染料、医薬品、およびに農薬に使用される高価値の有機化合物の合成に不可欠な、縮合反応の促進における臭化アルミニウムの使用を実演しています(Koltunov et al., 2012)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
210072-5G:
210072-1KG:
210072-BULK:
210072-VAR:
210072-10KG:
210072-100G:4548173931029
210072-25G:4548173931036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3