分子量
average Mn ~22,000
average Mw ~43,000
固有粘度
0.51 dL/g(lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(塩化ビニル)(PVC)は、優れた熱機械的特性を持つ、広く利用されている熱可塑性材料です。
アプリケーション
PVCは、以下のようなさまざまな現実的な用途に使用できます。ナノリアクターでの可能性のある使用のためのナノバイフィラーの生成、発熱性生成物の修飾 、高性能断熱材として使用できるPVC系のエアロゲルの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
389293-VAR:
389293-BULK:
389293-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ultralight and Flexible Monolithic Polymer Aerogel with Extraordinary Thermal Insulation by A Facile Ambient Process
Li M, et al.
Advanced Materials Interfaces, 6(13), 1900314-1900314 (2019)
Compositional modification of pyrogenic products using CaCO3 and CO2 from the thermolysis of polyvinyl chloride (PVC)
Lee T, et al.
Green Chemistry, 20(7), 1583-1593 (2018)
Fabrication and characterization of polyvinyl chloride/poly(styrene-co-maleic anhydride) intercalated functional nanobifiller-based composite paper
Khan DM, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 21(3), 228-243 (2016)
Separation and analysis of low molecular weight plasticizers in poly (vinyl chloride) tubes
Wang Q and Storm BK
Polymer Testing, 24(3), 290-300 (2005)
Christopher B Stipe et al.
Applied spectroscopy, 66(11), 1286-1293 (2012-11-14)
Airborne silica dust (quartz) is common in coal mines and represents a respiratory hazard that can lead to silicosis, a potentially fatal lung disease. With an eye toward developing a portable monitoring device for rapid analysis of silica dust, laser-induced