Merck
393568
Sigma-Aldrich
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7BrO2
CAS番号:
分子量:
179.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
112 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CC1(Br)CCOC1=O
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-5(6)2-3-8-4(5)7/h2-3H2,1H3
InChI Key
MXEVTHILFFSWOG-UHFFFAOYSA-N
詳細
α-Bromo-α-methyl-γ-butyrolactone is a lactone derivative. It has been reported to be hydrolyzed by paraoxonase/arylesterase (PON1), a purified rabbit serum.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
393568-5ML:
393568-25ML:
393568-VAR:
393568-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D I Draganov et al.
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33435-33442 (2000-08-10)
The paraoxonase gene family contains at least three members: PON1, PON2, and PON3. The physiological roles of the corresponding gene products are still uncertain. Until recently, only the serum paraoxonase/arylesterase (PON1) had been purified and characterized. Here we report the