Merck
416789
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-3-フェニル-2-プロパノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COCF3
CAS番号:
分子量:
188.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
phenyl
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone is a trifluoromethyl ketone. Its in vitro neuroprotective potency against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) by different pathways has been reported.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416789-5G:
416789-VAR:
416789-1G:
416789-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katsuyoshi Sunaga et al.
In vivo (Athens, Greece), 16(2), 97-101 (2002-06-21)
We previously reported that two trifluoromethyl ketones, 3,3,3-trifluoro-1-phenyl-1,2-propanedione (TF1) and 1,1,1-trifluoro-3-phenyl-2-propanone (TF2), have neuroprotective effects against low K(+)-induced apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs) exposed at 12-13 days in vitro (DIV). On the other hand, these compounds showed weak neuroprotective