Merck
419184
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine diiodide
technical grade, 90%
別名:
Diiodotriphenylphosphorane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3PI2
CAS番号:
分子量:
516.09
Beilstein:
2740417
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
フォーム:
solid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
210-220 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
IP(I)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15I2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI Key
NSWZEXJQHIXCFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Triphenylphosphine diiodide (Ph3P. I2) can be used as a reagent:
  • To facilitate the conversion of alcohol, thiol, and enol functional groups into alkyl iodides via formation of alkoxyphosphonium iodide.
  • To prepare β-iodo-α,β-unsaturated ketones from cyclic β-diketones in the presence of triethyl amine.
  • In the synthesis of alkyl nitrates from alcohols.
  • In the Beckmann rearrangement reaction to synthesize lactams from cycloalkanone oxime.
  • For the preparation of aromatic and aliphatic carboxylic acid esters in the presence of N,N-dimethylaminopyridine.
Ph3P. I2 can also be used to reduce graphene oxide for the production of graphene nanosheets under mild and environmentally friendly conditions.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419184-VAR:
419184-BULK:
419184-5G:4548173993966
419184-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New approach for the reduction of graphene oxide with triphenylphosphine dihalide
Shin H-S et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(23), 18809-18813 (2016)
Triphenylphosphine-Iodine
Dormoy J-R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
One-Pot Synthesis of Carboxylic Acid Esters in Neutral and Mild Conditions by Triphenylphosphine Dihalide [Ph 3 PX 2 (X= Br, I)].
Sardarian Alireza R, et al.
Acta Chimica Slovenica, 56(3) (2009)