Merck
429074
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチル-1,4-ベンゾキノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(=O)2
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
54-58 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
NCCTVAJNFXYWTM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-tert-ブチル-1,4-ベンゾキノン(TBQ、TBBQ、tBQ、BuBQ、BQ、 tert-ブチル-p-キノン)は、1,4-ベンゾキノン誘導体です。食品添加物ブチルヒドロキシアニソール(BHA)の主な代謝産物です。TBQは、ヒト 単球性白血病U937細胞において強力な細胞毒性を持つことが報告されています。 TBQは、2-tert-ブチルヒドロキノン(TBHQ)の酸化産物です。 複数の研究により、TBQが慢性骨髄性白血病(CML)細胞において細胞アポトーシスと細胞増殖阻害を誘導することが確認されています。 リゾチームとの結合相互作用が調べられ、BHAとTBHQとの中間であることが確認されました。 30% H2O2水溶液を用いる超酸化チタン触媒による2-tert-ブチルフェノールの酸化により合成されることが報告されています。 TBQは、PLA-TBHQ膜(ポリ乳酸)におけるTBHQ分解から新たに形成される主な化合物の1つです。
アプリケーション
2-tert-ブチル-1,4-ベンゾキノンは、アザトリオキサ[8]サーキュレンの合成で使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
429074-VAR:
429074-5G:
429074-BULK:
429074-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Release of synthetic phenolic antioxidants from extruded poly lactic acid (PLA) film.
Jamshidian M, et al.
Food Control, 28(2), 445-455 (2012)
P A Schilderman et al.
Carcinogenesis, 16(3), 507-512 (1995-03-01)
The food additive butylated hydroxyanisole (BHA) has been shown to induce gastrointestinal hyperplasia in rodents by an unknown mechanism. The relevance of this observation for human risk assessment is not clear. We therefore analysed the effect of BHA and its
M Mizuno et al.
Mutation research, 176(2), 179-184 (1987-02-01)
The reaction products from butylated hydroxyanisole treated with nitrite under acidic conditions were investigated for mutagenic activity in Salmonella typhimurium his reversion assay and for DNA-damaging activity using H17 Rec+ (wild) and M45 Rec- (recombinationless) of Bacillus subtilis. The chloroform
2-tert-butyl-1, 4-benzoquinone Induces Apoptosis in Chronic Myeloid Leukemia Cells Resistant to Imatinib via Inducing Caspase-Dependent Bcr-Abl Downregulation.
Shi X, et al.
Medicinal Chemistry, 4, 784-790 (2014)
C G Rogers et al.
Mutation research, 299(1), 9-18 (1993-03-01)
tert.-Butyl-p-quinone (TBQ), a major metabolite of the phenolic antioxidant tert.-butyl-4-hydroxyanisole (BHA), was examined for cytotoxic and genotoxic properties in an in vitro assay system with Chinese hamster V79 cells and in diploid strain D7 of Saccharomyces cerevisiae. TBQ was prepared