157457
3,5-ジ-tert-ブチル-o-ベンゾキノン
98%
別名:
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 3,5-Di-tert-butylquinone, 3,5-Ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 4,6-Di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 4,6-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3
InChI Key
NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
157457-25G:
157457-BULK:
157457-10G:
157457-VAR:
157457-5G:
157457-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)