Merck
433799
Sigma-Aldrich
1-Decyl-2-methylimidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26N2
CAS番号:
分子量:
222.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
157-158 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCn1ccnc1C
InChI
1S/C14H26N2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-16-13-11-15-14(16)2/h11,13H,3-10,12H2,1-2H3
InChI Key
BKFRZOZNMWIFLH-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Decyl-2-methylimidazole is an 1-alkyl-2-methylimidazole. It participates in the extraction process of Cu(II) complexes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
433799-VAR:
433799-5ML:
433799-25ML:
433799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The influence of alkyl chain length and steric effect on extraction of zinc (II) complexes with 1-alkyl-2-methylimidazoles.
Lenarcik B and Kierzkowska A.
Solvent Extr. Ion Exch., 24(3), 433-445 (2006)
Influence of the Steric Hindrance, Ligand Hydrophobicity, and DN of solvents on Structure and Extraction of Cu (II) Complexes of 1-Alkyl-2-Ethylimidazoles.
Radzyminska-Lenarcik E.
Separation Science and Technology, 43(4), 794-814 (2008)
CATALYSIS-APPLIED AND PHYSICAL ASPECTS.
Platinum Metals Rev., 56(4), 281-283 (2012)
David Valverde et al.
ChemSusChem, 12(17), 3996-4004 (2019-07-10)
The catalytic activity of Rose Bengal (RB) immobilized on supported ionic liquid (IL)-like phases was evaluated as a polymer-supported photocatalyst. In these systems, the polymer was designed to play a pivotal role. The polymeric backbone adequately modified with IL-like moieties