Merck
435694
Sigma-Aldrich
ジメチルオクタデシル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウムクロリド 溶液
42 wt. % in methanol
別名:
ジメチルオクタデシル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
CAS番号:
分子量:
496.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質水準
濃度
42 wt. % in methanol
不純物
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
屈折率
n20/D 1.3889
密度
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
詳細
ジメチルオクタデシル[3-(トリメトキシシリス)プロピル]アンモニウムクロリド溶液(DTSACl)はシランカップリング剤です。
ジメチルオクタデシル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウムクロリド(DTSACl)は、シリカ前駆体として使用できる有機シランです。DTSAClは、乳化安定剤として機能できる油溶性溶液を形成します。
アプリケーション
DTSAClは、シリカの修飾に使用される可能性があります。{61} Fe3O4/シリカコアシェル型ナノ粒子の官能化に使用されました。{62} DTSAClは、シリカ、3およびMeMFIゼオライト{63}を生成するための前駆体として使用される可能性があります。メソポーラス形成成剤として機能します。{64}
サーモクロミック色素に取り込まれたDTSACl官能化シリカナノ粒子は、繊維産業で使用できます。それらは、空気亜鉛電池用の安定した固体電解質として使用することを目的として、ナノセルロース/酸化グラフェンに基づく膜を修飾するために四級アンモニウム基としても使用されます。
免責事項
この製品は殺生剤として使用できません。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435694-500ML:4548173220444
435694-VAR:
435694-100ML:4548173220451
435694-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of oil filled nanocapsules with silica shells modified by sequential adsorption of polyelectrolytes.
Szczepanowicz K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 441, 885-889 (2014)
Mingqiang Wang et al.
Science robotics, 5(45) (2020-10-07)
Batteries with conformal shape and multiple functionalities could provide new degrees of freedom in the design of robotic devices. For example, the ability to provide both load bearing and energy storage can increase the payload and extend the operational range
Laminated Cross-Linked Nanocellulose/Graphene Oxide Electrolyte for Flexible Rechargeable Zinc-Air Batteries.
Zhang J, et al.
Advanced Energy Materials, 6(14), 1600476-1600476 (2016)
Silica nanoparticles functionalized with a thermochromic dye for textile applications.
Ribeiro LS, et al.
J. Mater. Sci., 48(14), 5085-5092 (2013)
Biodiesel production by transesterification using tetraalkylammonium hydroxides immobilized onto SBA-15 as a solid catalyst.
Xie W and Fan M
Chemical Engineering Journal, 239, 60-67 (2014)