Merck
456926
Sigma-Aldrich
1-Z-ピペラジン
98%
別名:
1-(ベンジルオキシカルボニル)ピペラジン, 1-Cbz-ピペラジン, ベンジル ピペラジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O2
CAS番号:
分子量:
220.27
Beilstein:
179500
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChI Key
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
456926-5ML:
456926-BULK:
456926-VAR:
456926-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dai Nozawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(6), 2375-2385 (2007-02-03)
In the present study, we found that a novel piperazine compound, 11a, showed a moderate affinity (IC(50)=333nM) for the MC4 receptor. We developed the new type of piperazine compounds and found that mono-piperazine 11b exhibited a high-affinity (IC(50)=40.3nM) for the
Synthesis of Macrocyclic, Triazine-Based Receptor Molecules.
Lowik DWPM and Lowe CR.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(15), 2825-2839 (2001)