Merck
15502
Sigma-Aldrich
1-Boc-ピペラジン
≥98.0% (GC)
別名:
tert-ブチル ピペラジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O2
CAS番号:
分子量:
186.25
Beilstein:
879985
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
mp
43-47 °C (lit.)
43-47 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Boc-ピペラジンは、様々なハロゲン化アリールでBuchwald-Hartwigアミノ化を経て、対応するアミン誘導体を生成します。多くの生物活性分子の一置換ピペラジン中間体の合成、およびトラゾドンなど原薬を含むピペラジンの合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15502-BULK:
15502-25G:
15502-VAR:
15502-INTR:
15502-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conformationally rigid derivatives of WAY-267,464: Synthesis and pharmacology at the human oxytocin and vasopressin-1a receptors.
Jorgensen WT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 1644-1656 (2018)
Discovery of 1-[2-(2, 4-dimethylphenylsulfanyl) phenyl] piperazine (Lu AA21004): a novel multimodal compound for the treatment of major depressive disorder.
Bang-Andersen B, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(9), 3206-3221 (2011)
Synthesis and dual D2 and 5-HT1A receptor binding affinities of 5-piperidinyl and 5-piperazinyl-1 H-benzo [d] imidazol-2 (3 H)-ones.
Ullah N
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29(2), 281-291 (2014)
Synthesis and biological evaluation of new 2-(6-alkyl-pyrazin-2-yl)-1H-benz [d] imidazoles as potent anti-inflammatory and antioxidant agents.
Shankar B, et al.
Medicinal Chemistry Research, 26(9), 1835-1846 (2017)
Efficient copper-catalyzed cross-coupling of 1-Boc-piperazine with aryl iodides and its application in the synthesis of trazodone.
Yong FF, et al.
Tetrahedron Letters, 54(39), 5332-5334 (2013)