Merck
458961
Sigma-Aldrich
ポリエチレン-block-ポリ(エチレングリコール)
average Mn ~1,400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn ~1,400
組成
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
表面張力
53 dyn/cm, 25 °C
ヒドロキシル価
33 mg KOH/g
転移温度
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
SMILES記法
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI Key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
非イオン性の界面活性剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
458961-1KG:
458961-250G:
458961-VAR:
458961-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)