Merck
460656
Sigma-Aldrich
モノ-ベンジルマロナート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
47-51 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES記法
OC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
InChI Key
CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
詳細
mono-Benzyl malonate can be synthesized by the reaction of Meldrum′s acid (2,2-dimethyl- 1,3-dioxane-4,6-dione) with benzyl alcohol.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
460656-10G:
460656-VAR:
460656-BULK:
460656-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A potential suicide inhibitor of adenylosuccinate lyase.
Hartgers A, et al.
Nucleosides and Nucleotides, 11(2), 1325-1332 (1992)