Merck
468037
Sigma-Aldrich
cis-1,4-ジアセトキシ-2-ブテン
95%
別名:
二酢酸cis-2-ブテン-1,4-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=CHCH2O2CCH3
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
120-121 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[H]\C(COC(C)=O)=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
InChI Key
VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
詳細
シス-1,4-ジアセトキシ-2-ブテンはエステルです。環状(アルキル)(アミノ)カルベンを有するルテニウムオレフィンメタセシス触媒は、シス-1,4-ジアセトキシ-2-ブテンとアルキルベンゼンの交差メタセシスを効果的に促進します。シス-1,4-ジアセトキシ-2-ブテンは熱分解して、1-アセトキシ-1,3-ブタジエン、ジアセテートおよび異性体の1,2-ジアセトキシ-3-ブテンを生成します。熱分解のメカニズムについての研究が行われています。
アプリケーション
シス-1,4-ジアセトキシ-2-ブテンがヒンダードディールスアルダー付加物の調製に使用することができます。この化合物は、1,2-フェニレンジアミンのパラジウム触媒タンデムアリル化による1,2,3,4-テトラヒドロ-2-ビニルキノキサリンの合成に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
468037-5ML:
468037-VAR:
468037-BULK:
468037-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed tandem allylation of 1, 2-phenylenediamines with cis-1, 4-diacetoxy-2-butene.
Yang SC, et al.
Tetrahedron Letters, 45(25), 4951-4954 (2004)
Pyrolysis of Esters. V. Mechanism of 1, 4-Elimination1.
Bailey WJ and BARCLAY Jr R.
The Journal of Organic Chemistry, 21(3), 328-331 (1956)
Donde R Anderson et al.
Organometallics, 27(4), 563-566 (2008-06-28)
The evaluation of ruthenium olefin metathesis catalysts 4-6 bearing cyclic (alkyl)(amino)carbenes (CAACs) in the cross-metathesis of cis-1,4-diacetoxy-2-butene (7) with allylbenzene (8) and the ethenolysis of methyl oleate (11) is reported. Relative to most NHC-substituted complexes, CAAC-substituted catalysts exhibit lower E/Z
Kerstin Rosmarion et al.
Applied spectroscopy, 59(3), 366-375 (2005-05-20)
Hindered Diels-Alder adducts have been prepared from 3,6-dibromophencyclone, 2, with cis-1,4-diacetoxy-2-butene, 3; cis-2-butene-1,4-diol, 4; and N-benzylmaleimide, 5. The adduct from the parent phencyclone, 1, with N-benzylmaleimide was prepared for comparison. One- and two-dimensional (1D and 2D) proton and carbon-13 NMR