Merck
470791
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロフェニルボロン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
157.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
147-149 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,6-Difluorophenylboronic acid can be used:
  • As a substrate in the model reaction of Suzuki–Miyaura coupling with 4-chloro-3-methylanisole.
  • To prepare 4-bromo-2,3′,5′,6-tetrafluorobiphenyl, a key intermediate for the synthesis of 2,6-difluorinated oligophenyls applicable in organic semiconductors.
  • To prepare ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)nicotinate, a key intermediate for the synthesis of 4-phenyl pyridine based potent TGR5 agonists.
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
470791-1G:
470791-10G:
470791-BULK:
470791-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhancing charge mobilities in selectively fluorinated oligophenyl organic semiconductors: a design approach based on experimental and computational perspectives
Maiti B, et al.
Journal of Material Chemistry C, 7(13), 3881-3888 (2019)
Design and preparation of new palladium precatalysts for C-C and C-N cross-coupling reactions
Bruno NC, et al.
Chemical Science, 4(3), 916-920 (2013)
Design, synthesis and biological evaluation of a novel class of potent TGR5 agonists based on a 4-phenyl pyridine scaffold
Zhu J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 55-68 (2013)