Merck
47309
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-D-トリプトファン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H30N2O6
CAS番号:
分子量:
526.58
Beilstein:
7062970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1
InChI Key
ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47309-VAR:
47309-5G:
47309-BULK:
47309-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fayçal Touti et al.
Nature chemical biology, 15(4), 410-418 (2019-03-20)
The use of competitive inhibitors to disrupt protein-protein interactions (PPIs) holds great promise for the treatment of disease. However, the discovery of high-affinity inhibitors can be a challenge. Here we report a platform for improving the affinity of peptide-based PPI
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.