アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)SC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47516-25G-F:
47516-5G-F:
47516-VAR-F:
47516-1G-F:
47516-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peptide research, 2(1), 147-152 (1989-01-01)
Fmoc-Cys(t-Bu)-OH, Fmoc-Cys(Acm)-OH, and Fmoc-Cys(Trt)-OH exhibit excellent synthesis characteristics when used in Fmoc solid phase peptide synthesis on the Applied Biosystems Model 431A peptide synthesizer. The actual 5% scavenger mixture will vary according to the particular amino acid residues present. As