反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質水準
標識化の程度
0.4-0.8 mmol/g loading
マトリックス
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47648-1G:
47648-5G:
47648-VAR:
47648-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)