Merck
09660
Sigma-Aldrich
N-[2-(Fmoc-アミノ)-エチル]-Gly-O-tBu 塩酸塩
≥98.0% (HPLC)
別名:
N-[2-(Fmoc-アミノ)-エチル]グリシン tert-ブチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28N2O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
432.94
Beilstein:
7240947
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CNCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H28N2O4.ClH/c1-23(2,3)29-21(26)14-24-12-13-25-22(27)28-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20;/h4-11,20,24H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27);1H
InChI Key
LVIQOMHZCMGMIG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
FMOC-保護PNA(ペプチド核酸)モノマー合成用のビルディングブロックです
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09660-5G:
09660-VAR:
09660-1G:
09660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S.A. Thompson et al.
Tetrahedron, 51, 6179-6179 (1995)
H. Challa et al.
Tetrahedron Letters, 40, 419-419 (1999)