Merck
480460
Sigma-Aldrich
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
別名:
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2C=CDCOCD3
CAS番号:
分子量:
108.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
InChI Key
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
480460-VAR:
480460-1G:
480460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)