Merck
486965
Sigma-Aldrich
シアン化ベンジル-(シアノ-13C)
99 atom % 13C
別名:
Phenyl(acetonitrile-1-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH213CN
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
N#[13C]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i7+1
InChI Key
SUSQOBVLVYHIEX-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486965-VAR:
486965-BULK:
486965-500MG:4548173160962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)