Merck
487708
Sigma-Aldrich
p-クレゾール-(メチル-13C)
99 atom % 13C
別名:
4-Methyl-13C-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3C6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487708-VAR:
487708-100MG:
487708-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)