Merck
614351
Sigma-Aldrich
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
別名:
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6D4OD
分子量:
113.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614351-VAR:
614351-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)