Merck
448192
Sigma-Aldrich
m-クレゾール-d8
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
3-メチルフェノール-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3C6D4OD
CAS番号:
分子量:
116.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
InChI Key
RLSSMJSEOOYNOY-IWRLGKISSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448192-VAR:
448192-5G:4548173152585
448192-BULK:
448192-1G:4548173152578
448192-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)