同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-IWRLGKISSA-N
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448206-BULK:
448206-5G:4548173152608
448206-5G-PW:
448206-VAR:
448206-1G:4548173152592