Merck
488178
Sigma-Aldrich
3,4-ジアセトキシ-1-ブテン
98%
別名:
3-ブテン-1,2-ジオールジアセタート, DAcB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH(O2CCH3)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
172.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OCC(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
MWWXARALRVYLAE-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4-ジアセトキシ-1-ブテン(3,4-DAB)はジアセトキシブテン誘導体です。1,3-ブタジエンは、パラジウム系IMC(金属間化合物)の存在下で酸化的アセトキシル化を起こし、生成物の1つとして3,4-DABを形成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
488178-BULK:
488178-10G:
488178-100G:
488178-500G:
488178-VAR:
488178-1KG:
488178-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nano-size particles of palladium intermetallic compounds as catalysts for oxidative acetoxylation.
Komatsu T, et al.
Applied Catalysis A: General, 251(2), 315-326 (2003)