Merck
489220
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH3
CAS番号:
分子量:
32.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
蒸気密度
1.05 (vs air)
品質水準
蒸気圧
37.95 atm ( 21.1 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
自己発火温度
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z146811または真鍮製ミニガスレギュレ-タ-Z513539の使用を推奨します。
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489220-VAR:
489220-100ML:
489220-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)