アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: yttrium
reagent type: catalyst
mp
296 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Y].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Y/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI Key
IZLLLZUVMGFBAT-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491969-VAR:
491969-5G:
491969-BULK:
491969-1G:4548173359601
資料
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
固体酸化物形燃料電池、特に薄膜固体酸化物形燃料電池について解説します。
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.