Merck
A34759
Sigma-Aldrich
Allylpentafluorobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
208.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
密度
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
InChI Key
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A34759-25G:
A34759-VAR:
A34759-5G:
A34759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)