Merck
492787
Sigma-Aldrich
ヒドラジン-15N2 一水和物
98 atom % 15N
別名:
15N標識ヒドラジン一水和物, ヒドラジン一水和物-15N2, 水酸化ヒドラジニウム-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N15NH2 · H2O
CAS番号:
分子量:
52.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
120.1 °C (lit.)
mp
−51.7 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492787-100MG-PW:
492787-BULK:
492787-100MG:4548173162232
492787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)