Merck
493090
Sigma-Aldrich
N-Butylpyridinium chloride-d14
98 atom % D
別名:
1-Butylpyridinium chloride-d14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D14ClN
CAS番号:
分子量:
185.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
131-133 °C (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
[Cl-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D,5D,6D,7D2,8D,9D;
InChI Key
POKOASTYJWUQJG-CBZSTONXSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
493090-100MG:
493090-BULK:
493090-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)