Merck
495557
Sigma-Aldrich
テトラ-2-ピリジニルピラジン
97%
別名:
2,3,5,6-Tetra(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra(2′-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra-2-pyridinylpyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(α-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridinyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2′-pyridyl)pyrazine, Tetra(2-pyridyl)pyrazine, Tetra-2′-pyridylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16N6
CAS番号:
分子量:
388.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
292-294 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2nc(-c3ccccn3)c(nc2-c4ccccn4)-c5ccccn5
InChI
1S/C24H16N6/c1-5-13-25-17(9-1)21-22(18-10-2-6-14-26-18)30-24(20-12-4-8-16-28-20)23(29-21)19-11-3-7-15-27-19/h1-16H
InChI Key
UOJZYBFRNITHCX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetra-2-pyridinylpyrazine (TPP) or 2,3,5,6-tetra-2-pyridinylpyrazine (tppz) is a poly-N-donor ligand.
アプリケーション
Tetra-2-pyridinylpyrazine (tppz, tpyprz) may be used as a ligand in the synthesis of the following metal complexes:
  • [{CuCl}2(μ-tppz)][PF6]2 (PF6=hexafluorophosphate)
  • [(Cp*2Ln)2(μ-tppz.)](BPh4) (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl; Ln=Gd, Tb, Dy; BPh4=tetraphenyl borate)
  • [Fe(tpyprz)2]2[Mo8O26]·3.7H2O (Mo8O26=octamolybdate)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
495557-BULK:
495557-VAR:
495557-5G:
495557-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rhodium Colloidal Suspensions Stabilised by Poly-N-donor Ligands in Non-Aqueous Ionic Liquids: Preliminary Investigation into the Catalytic Hydrogenation of Arenes.
Leger B, et al.
ChemSusChem, 1(12), 984-987 (2008)
Dinuclear copper (II) chloro complex of the ligand 2,3,5,6-tetra(2-pyridyl) pyrazine.
Hadadzadeh H, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 358(4), 1289-1292 (2005)
A new octamolybdate: observation of the Θ-isomer in [[Fe(tpyprz)2]2[Mo8O26]?3.7H2O (tpyprz= tetra-2-pyridylpyrazine).
Allis DG, et al.
Polyhedron, 23(7), 1145-1152 (2004)
Exchange coupling and magnetic blocking in dilanthanide complexes bridged by the multi-electron redox-active ligand 2,3,5,6-tetra (2-pyridyl) pyrazine.
Demir S, et al.
Chemical Science, 5(12), 4701-4711 (2014)