Merck
516902
Sigma-Aldrich
4′,4″″-(1,4-フェニレン)ビス(2,2′:6′,2″-テルピリジン)
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H24N6
CAS番号:
分子量:
540.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
InChI Key
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516902-BULK:
516902-500MG:
516902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)